04-539
Anti-MAPKAP-K2 Antibody, clone 7H4.2
clone 7H4.2, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
MAPK-activated protein kinase 2, MAPKAP kinase 2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7H4.2, monoclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MAPKAPK2(9261)
Imunogênio
Aplicação
Immunoblot Analysis: 1:500
Immunoprecipitation: 1:20
Signaling
MAP Kinases
Kinases & Phosphatases
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2