05-101
Anti-EGFR Antibody, neutralizing, clone LA1
clone LA1, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-ERBB, Anti-ERBB1, Anti-ERRP, Anti-HER1, Anti-NISBD2, Anti-PIG61, Anti-mENA
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
LA1, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EGFR(1956)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry (IC) Analysis: 2μg/mL of a representative lot detected EGFR in A431 cells.
Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected EGFR in Human placenta tissue sections.
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot of this antibody immunoprecipitated EGFR in Huh-7.5 cells. (Diao, J., et al. (2012). J. Virol. 86(20); 10935-10949).
Western Blotting Analysis: 1 mg/mL of a representative lot detected EGFR in A431 cell lysate.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1