F1672
Anti-Fibroblast Growth Factor-9 antibody, Mouse monoclonal
clone FG9-77, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-FGF-9, Anti-GAF, Anti-HBFG-9, Anti-HBGF-9, Anti-SYNS3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FG9-77, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 25 kDa
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
dot blot: 5 μg/mL using recombinant human FGF-9
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FGF9(2254)
mouse ... Fgf9(14180)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (1 paper)
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)