04-1506
Anti-CTCF Antibody, clone 1.2.1.5.4
clone 1.2.1.5.4, from mouse
Sinônimo(s):
11 zinc finger transcriptional repressor, 11-zinc finger protein, CCCTC-binding factor, CCCTC-binding factor (zinc finger protein), CTCFL paralog, transcriptional repressor CTCF
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1.2.1.5.4, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ChIP: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTCF(10664)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A representative lot was used by an independent laboratory in ChIP. (Pugacheva, E., et al. (2005). Human Molecular Genetics. 14(7):953–965.)
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/ml of this antibody detected CTCF on 10 µg of K562 cell lysate.
Descrição-alvo
Note: Poly(ADP-ribosyl)ated isoform, C-terminal truncation, or sumoylation will cause variable migration of CTCF protein on SDS–PAGE, which may present CTCF with different molecular weight on Western Blot. Modifications are dependent on cell type and growing condition.
The following molecular weights have been reported in the literature: 180 kDa (CTCF-180), 130 kDa (CTCF-130), 82 kDa (CTCF-82), 70 kDa (CTCF-70). See Klenova,E.M.,et al, (1997) Nucleic Acids Res. 25, 466–473 and Torrano,V,et al, (2006) Journal of Cell Science 119, 1746-1759) for additional details.
Ligação
forma física
Outras notas
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1