03-0123-00
SMC® Mouse IL-17A Discovery Immunoassay Kit
Sinônimo(s):
mouse IL 17A immunoassay kit, mouse IL-17A Single Molecule Counting Kit, mouse IL-17A ultra-sensitive immunoassay, mouse Interleukin 17A immunoassay kit
About This Item
Produtos recomendados
reatividade de espécies
mouse
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
SMC®
assay range
accuracy: 80-120%
(minimum of 10 samples spiked with acceptable recovery)
técnica(s)
ELISA: suitable
single molecule counting: suitable
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Componentes
10X PBS
Blocking Buffer
Standard Diluent
Mouse IL-17A Detection Antibody
Mouse IL-17A Standard
SMC® Mouse IL-17A Immunoassay Kit Instructions
10X Wash Buffer
Buffer C
Elution Buffer B
Nota de análise
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1