Documentos
V-056
Supelco
Riboflavin 5′-phosphate sodium salt solution
100 μg/mL (50:50 Methanol:1% Ammonium Acetate in Water, (as free phosphate)), certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H20N4O9P · xNa+
Peso molecular:
455.34 (free acid basis)
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
linha de produto
EMPLURA®
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
concentração
100 μg/mL (50:50 Methanol:1% Ammonium Acetate in Water, (as free phosphate))
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
Categorias relacionadas
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
24 °C