Documentos Principais
T-099
Supelco
Testosterone Calibrator
Level 4, 17.5 ( ng/dL, Stripped Serum), pkg of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Testosterone Calibrator
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H28O2
Peso molecular:
288.42
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
embalagem
pkg of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
IVD
for in vitro diagnostic use
concentração
17.5 ( ng/dL, Stripped Serum)
Formato
single component solution
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Certified reference material of testosterone in stripped serum, CE marked for in vitro diagnostic (IVD) applications by mass spectrometry. Individual levels of testosterone in stripped serum are offered separately at concentrations ranging from 2 to 2,000 ng/dL. Each individual level is ready to use as a calibrator in LC-MS/MS testosterone methods. Separate options for a blank and 13C- or deuterium labeled internal standards of testosterone or the whole kit including calibrators, blank and Testosterone-2,3,4-13C3 in 10 μg/mL Acetonitrile are also available.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)