Documentos Principais
NMID816G
(±)-Methamphetamine hydrochloride hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
185.69
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
Agency
NMI Australia certified reference material
Formulário
solid
embalagem
pkg of 50 mg
fabricante/nome comercial
NMI Australia
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C10H15N.ClH/c1-9(11-2)8-10-6-4-3-5-7-10;/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3;1H
chave InChI
TWXDDNPPQUTEOV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Brain, Central nervous system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)