SML1553
MS049 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-Methyl-4-(phenylmethoxy)-1-piperidineethanamine hydrochloride
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNCCN(CC1)CCC1OCC2=CC=CC=C2.[H]Cl
InChI
1S/C15H24N2O.ClH/c1-16-9-12-17-10-7-15(8-11-17)18-13-14-5-3-2-4-6-14;/h2-6,15-16H,7-13H2,1H3;1H
chave InChI
FJZNVFFTIKWXMA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
MS049N is the negative control for the active probe, MS049. To request a sample of the negative control from the SGC, click here.
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Características e benefícios
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.