M3935
Meloxicam sodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-2-methyl-N-(5-methyl-2-thiazolyl)-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide sodium hydrate, Metacam sodium salt hydrate, Mobec sodium salt hydrate, UH-AC 62XX sodium salt hydrate
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
light yellow to dark yellow
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear
originador
Boehringer Ingelheim
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].CN1C(C(=O)Nc2ncc(C)s2)=C([O-])c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C14H13N3O4S2.Na.H2O/c1-8-7-15-14(22-8)16-13(19)11-12(18)9-5-3-4-6-10(9)23(20,21)17(11)2;;/h3-7,18H,1-2H3,(H,15,16,19);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
IZBZAOZGNNQKPJ-UHFFFAOYSA-M
Informações sobre genes
human ... PTGS2(5743)
Aplicação
- as a cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitor in solid Ehrlich tumor[1]
- as an alternative to diclofenac nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) to treat vultures[2]
- as a reference standard in liquid chromatography electrospray ionisation mass spectrometry (LC-ESI/MS)[3]
- to test its effect on prostaglandin (PGE2) production in lipopolysaccharide (LPS)-induced COX-2 protein expression in RAW246.7 cells[4]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research