Documentos Principais
M-082
Supelco
(±)-MDEA-D6 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
(±)-3,4-Methylenedioxyethylamphetamine-d6
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 2.514,00
R$ 2.514,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 2.514,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12D6H11NO2
Número CAS:
Peso molecular:
213.31
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 2.514,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
concentração
1.0 mg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(C(Cc1cc2c(cc1)OCO2)C([2H])([2H])[2H])CC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H17NO2/c1-3-13-9(2)6-10-4-5-11-12(7-10)15-8-14-11/h4-5,7,9,13H,3,6,8H2,1-2H3/i1D3,2D3
chave InChI
PVXVWWANJIWJOO-WFGJKAKNSA-N
Descrição geral
MDEA is an illicit recreational drug of the amphetamine and phenethylamine classes. This internal standard is suitable for MDEA testing or isotope dilution methods by GC/MS or LC/MS for clinical toxicology, urine drug testing, or forensic analysis. A 3,4-methylenedioxy derivative of N-ethylamphetamine, MDEA is abused for its psychedelic effects, similar to those of its structural analog MDMA (Ecstasy).
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)