Merck
Pular para
SML2829
SB-204990
≥98% (HPLC), ATP citrate-lyase inhibitor, powder
Sinônimo(s):
(+/-) (3R*,5S*)-rel-5-[6-(2,4-Dichlorophenyl)hexyl]tetrahydro-3-hydroxy-2-oxo-3-furanacetic acid, SB 201076 prodrug, SB 204990, SB-201076 prodrug, SB201076 prodrug, SB204990
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
5 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 911,00
R$ 774,35
25 mg
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 3.662,00
R$ 3.112,70
Sobre este item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H22Cl2O5
Número CAS:
Peso molecular:
389.27
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
R$ 774,35
Preço de tabelaR$ 911,00Poupe 15%
Promoção exclusiva para Web
Verificar disponibilidade no carrinho
Solicite um pedido personalizado
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
Nome do produto
SB-204990, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)CCCCCC[C@H]2OC(=O)[C@@](C2)(O)CC(=O)O
InChI
1S/C18H22Cl2O5/c19-13-8-7-12(15(20)9-13)5-3-1-2-4-6-14-10-18(24,11-16(21)22)17(23)25-14/h7-9,14,24H,1-6,10-11H2,(H,21,22)/t14-,18+/m1/s1
InChI key
YTRNLFYTHYWDAU-KDOFPFPSSA-N
Biochem/physiol Actions
ATP citrate-lyase inhibitor SB-201076 γ-lactone prodrug with cell-permeability, oral availability and in vivo hypocholesterolaemic/hypolipidaemic efficacy.
SB-204990 is a cell-permeable and orally available γ-lactone prodrug of the non-cell-permeable SB-201076 that inhibits human and rat ATP citrate-lyase (Ki =1 μM against human and rat ACL) in a predominantly competitive manner with a small but significant uncompetitive component. SB-204990 treatment is shown to suppress the rate of cellular cholesterol and fatty acid synthesis in HepG2 cultures (by 91% & 82%, respectively, with 30 μM SB-204990), and display hypocholesterolaemic and hypolipidaemic efficacy in vivo when administered in the diet (0.05-0.25%, w/w; mice, rats, dogs).
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
SML0391S7326S7389
SB-204990 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML2829
SB-204990
SB-268262 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0391
SB-268262
SB 657510 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
S7326
SB 657510
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
powder, ≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: ≥30 mg/mL
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear (warmed to 60 °C)
color
white to beige
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)