I-028
Interference Mix 6
5-100 μg/mL each component in methanol, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Qualitative Interference Mixture
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
liquid
composição
Amlodipine besylate, 5 μg/mL (as free base)
Atorvastatin calcium salt, 100 μg/mL (as free base)
Azithromycin dihydrate, 100 μg/mL (as free base)
Bupivacaine hydrochloride monohydrate, 100 μg/mL (as free base)
Cetirizine dihydrochloride, 50 μg/mL (as free base)
Dimenhydrinate, 100 μg/mL
Lisinopril dihydrate, 100 μg/mL (as free base)
Loratadine, 100 μg/mL
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
5-100 μg/mL each component in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)