Documentos Principais
I-024
Supelco
Interference Mix 2 (For Qualitative Use Only)
100 μg/μL each analyte in methanol, analytical standard, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Qualitative Interference Mixture
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
liquid
composição
Gabapentin, 100 μg/mL
Pregabalin, 100 μg/mL
Salicylic acid, 100 μg/mL
Valproic acid, 100 μg/mL
Vigabatrin, 100 μg/mL
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
A multi-component solution standard of routinely monitored over-the-counter (OTC) and prescription drugs gabapentin, pregabalin, salicylic acid, valproic acid and vigabatrin. This standard is for qualitative use only in the evaluation of interferences between the mix components and target analytes of interest in a testing laboratory′s analytical methods.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)