Documentos Principais
H-175
Supelco
(±)-4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid solution
1 mg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
(±)-Vanilmandelic acid, 3-Methoxy-4-hydroxyphenylhydroxyacetic acid, 4-Hydroxy-3-methoxymandelic acid, Vanillinmandelic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O5
Número CAS:
Peso molecular:
198.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL in methanol
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-65 to -96°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)C(O)C(=O)O)O
chave InChI
CGQCWMIAEPEHNQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A Certified Reference Material suitable for monitoring Vanilmandelic acid levels in LC/MS applications such as endocrinology and clinical and diagnostic testing. Vanilmandelic acid, or VMA, is a urinary metabolite of the catecholamines epinephrine and norepinephrine.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)