Documentos Principais
F-096
Supelco
Flualprazolam-D4 solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 1.520,00
R$ 1.520,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 1.520,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H8D4ClFN4
Peso molecular:
330.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.520,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC1=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C1C2=NCC3=NN=C(C)N3C4=C2C=C(Cl)C=C4
chave InChI
MPZVLJCMGPYWQQ-QFFDRWTDSA-N
Descrição geral
This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of flualprazolam by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, or urine drug testing applications. Flualprazolam, a 2′-fluoro derivative of alprazolam, is a benzodiazepine sold as designer drug on the illicit drug market.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)