Documentos Principais
C-906
Supelco
Clonazepam-d4 solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15D4H6ClN3O3
Número CAS:
Peso molecular:
319.74
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland); psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
concentração
1.0 mg/mL in methanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CN=C(C2=C(C=CC([N+]([O-])=O)=C2)N1)C3=C(Cl)C([2H])=C([2H])C([2H])=C3[2H]
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-12-4-2-1-3-10(12)15-11-7-9(19(21)22)5-6-13(11)18-14(20)8-17-15/h1-7H,8H2,(H,18,20)/i1D,2D,3D,4D
chave InChI
DGBIGWXXNGSACT-RHQRLBAQSA-N
Descrição geral
Clonazepam, sold under trade names Klonopin® or Rivotril, is a long-acting, potent benzodiazepine approved for the treatment of epilepsy. This stable-labeled internal standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications including forensic analysis, clinical toxicology, and urine drug testing.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klonopin is a registered trademark of Hoffmann-La Roche Inc.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)