Documentos Principais
C-246
Supelco
Cannabielsoin (CBE) solution
1 mg/mL (Degassed Methanol), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H30O3
Número CAS:
Peso molecular:
330.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL (Degassed Methanol)
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]2[C@H]([C@@H](CC[C@@]2(O)C)C(=C)C)c3c1cc(cc3O)CCCCC
InChI
1S/C21H30O3/c1-5-6-7-8-14-11-16(22)19-17(12-14)24-20-18(19)15(13(2)3)9-10-21(20,4)23/h11-12,15,18,20,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t15-,18+,20-,21-/m0/s1
chave InChI
RBEAVAMWZAJWOI-MTOHEIAKSA-N
Descrição geral
Cannabielsoin, also known as CBE, is a non-psychoactive cannabinoid metabolite of CBD. This stable-labeled internal standard is suitable for quantitation of Cannabielsoin levels by LC-MS/MS and GC/MS applications for urine drug testing, pharmaceutical research, clinical toxicology or forensic analysis.
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
An accurate and precise HPLC-PDA measurement of 32 cannabinoids and 2 cannflavins in hemp samples using a single extraction in less than 32 minutes.