Documentos
B-102
Supelco
Baeocystin solution
1 mg/mL in acetonitrile: water (1:1), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Beocystin, Indol-4-ol, 3-[2-(methylamino)ethyl]-, dihydrogen phosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H15N2O4P
Número CAS:
Peso molecular:
270.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL in acetonitrile: water (1:1)
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
8 °C