Documentos Principais
B-099
Supelco
2-Butanone-2,4-DNPH
certified reference material, vial of 100 mg, Cerilliant®
Sinônimo(s):
2-Butanone-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
252.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
vial of 100 mg
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-3-7(2)11-12-9-5-4-8(13(15)16)6-10(9)14(17)18/h4-6,12H,3H2,1-2H3/b11-7+
chave InChI
WPWSANGSIWAACK-YRNVUSSQSA-N
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)