Documentos Principais
A-085
Supelco
Amitriptyline-d3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Amitriptyline-d3 hydrochloride solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20D3H21ClN
Número CAS:
Peso molecular:
316.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
SNAP-N-SPIKE®, SNAP-N-SHOOT®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N(CCC=C1c2c(cccc2)CCc3c1cccc3)(C([2H])([2H])[2H])C
InChI
1S/C20H23N.ClH/c1-21(2)15-7-12-20-18-10-5-3-8-16(18)13-14-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-12H,7,13-15H2,1-2H3;1H/i1D3;
chave InChI
KFYRPLNVJVHZGT-NIIDSAIPSA-N
Descrição geral
A new internal standard suitable for a wide variety of uses in LCMS or GCMS applications from forensic or clinical toxicology analysis to urine drug testing and isotope dilution methods. Amitriptyline, marketed as the brand drug Elavil, Tryptizol, or Laroxyl, is a tricyclic antidepressant used in the treatment of major depression, clinical/endogenous depression and involutional melancholia.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)