999994P
Avanti
12:0 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999994P, powder
Sinônimo(s):
1,2-di-0-dodecyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (999994P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 999994P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCC)=O
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn