Documentos Principais
900130E
Avanti
13(S)HODE
Avanti Research - A Croda Brand (900130E), ethanol solution
Sinônimo(s):
13S-Hydroxy-9Z,11E-octadecanoic acid
Selecione um tamanho
500 μG
R$ 2.599,00
R$ 2.599,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 μG
R$ 2.599,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H32O3
Número CAS:
Peso molecular:
296.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 2.599,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
ethanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (900130E-1mg)
pkg of 1 × 500 μg (900130E-500ug)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand (900130E)
concentração
1 mg/mL (900130E-1MG)
500 μg/mL (900130E-500UG)
tipo de lipídio
neutral glycerides
neutral lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](CCCCC)\C=C\C=C/CCCCCCCC(=O)O
InChI
1S/C18H32O3/c1-2-3-11-14-17(19)15-12-9-7-5-4-6-8-10-13-16-18(20)21/h7,9,12,15,17,19H,2-6,8,10-11,13-14,16H2,1H3,(H,20,21)/b9-7-,15-12+/t17-/m0/s1
chave InChI
HNICUWMFWZBIFP-IRQZEAMPSA-N
Descrição geral
13-S-hydroxyoctadecadienoic acid (13(S)HODE) is a metabolite of 15-lipoxygenase (15-LOX). It is an endogenous ligand of peroxisome proliferator-activated receptorγ (PPARγ).[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
13-S-hydroxyoctadecadienoic acid (13(S)HODE) inhibits cell proliferation and induces apoptosis in many human cancers.[1] It also enhances the activity of nuclear factor κ light chain enhancer of activated B cells (NF-κB) in keratinocytes.[2]
Embalagem
2ml Amber Glass Sealed Ampule
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Huiling Yuan et al.
Thorax, 65(4), 321-326 (2010-04-15)
15-S-Hydroxyeicosatetraenoic acid (15(S)-HETE) and 13-S-hydroxyoctadecadienoic acid (13(S)-HODE), both of which are metabolites of 15-lipoxygenases (15-LOXs), are endogenous ligands for peroxisome proliferator-activated receptor gamma (PPARgamma). The activation of PPARgamma inhibits cell growth and induces apoptosis in some cancers. The role of
Eisaku Ogawa et al.
The Journal of investigative dermatology, 131(3), 604-612 (2010-11-12)
Fatty acid-binding proteins (FABPs) are postulated to serve as lipid shuttles that solubilize hydrophobic fatty acids and deliver them to appropriate intracellular sites. Epidermal FABP (E-FABP/FABP5) is predominantly expressed in keratinocytes and is overexpressed in the actively proliferating tissue characteristic