Key Documents
900124E
Avanti
5-OxoETE
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5-Oxo-6E,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H30O3
Número CAS:
Peso molecular:
318.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
ethanol solution
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
embalagem
pkg of (pkg of 1 X 100 ug (900124E-100UG))
concentração
100 μg/mL in ethanol
tipo de lipídio
neutral glycerides
neutral lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCCC(/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O
Embalagem
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (900124E-100UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C