890880P
Avanti
18:0 TAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890880P, powder
Sinônimo(s):
1,2-stearoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 200 mg (890880P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (890880P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 890880P
tipo de lipídio
cationic lipids
transfection
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
Aplicação
- for the preparation of tri-loaded bilosomes (Tri-BLs) by thin film hydration technique
- to formulate lipid nanoparticles (LNPs), for testing its efficiency of packaging mRNA into an LNP
- to fabricate unilamellar empty liposomes
- to prepare lipoplexes
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)