Documentos Principais
880010P
Avanti
Chol-mPEG2000
new
Sinônimo(s):
Cholesteryl 2-(methoxypolyethylene glycol-2000) acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C118H226N47
Peso molecular:
2303.37
Código UNSPSC:
12352211
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (880010P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
polymerizable lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCC(=O)O[C@H]1CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@H]4[C@@H]3CC=C2C1)[C@H](C)CCCC(C)C
Aplicação
Advanced drug delivery
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880010P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3