870600P
Avanti
PAzePC
Avanti Research™ - A Croda Brand 870600P, powder
Sinônimo(s):
1-palmitoyl-2-azelaoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (870600P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870600P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC(O)=O)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C33H64NO10P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-21-24-32(37)41-28-30(29-43-45(39,40)42-27-26-34(2,3)4)44-33(38)25-22-19-16-17-20-23-31(35)36/h30H,5-29H2,1-4H3,(H-,35,36,39,40)/t30-/m1/s1
chave InChI
GHQQYDSARXURNG-SSEXGKCCSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)