Documentos Principais
870413C
Avanti
18:1 PE-benzylguanine
solution
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-benzylguanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C55H93N8O10P
Número CAS:
Peso molecular:
1057.35
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (870413C-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (870413C-5MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand (870413C)
concentração
1 mg/mL in chloroform
5 mg/mL in chloroform
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)