Documentos Principais
880137C
Avanti
18:1 PE-PEG2000-benzylguanine
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[benzylguanine(polyethylene glycol)-2000]
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 1.990,00
5 MG
R$ 5.957,00
R$ 1.990,00
Previsão de entrega em19 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 1.990,00
5 MG
R$ 5.957,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C144H269N8O55P
Número CAS:
Peso molecular:
3023.67
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.990,00
Previsão de entrega em19 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Formulário
chloroform solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
1 mg/mL in chloroform
5 mg/mL in chloroform
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(COCCOCC(NCC1=CC=C(COC2=NC(N)=NC3=C2N=CN3)C=C1)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C60H98N7O13P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-55(70)76-45-52(80-56(71)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)46-79-81(72,73)78-40-39-62-53(68)47-74-41-42-75-48-54(69)63-43-50-35-37-51(38-36-50)44-77-59-57-58(65-49-64-57)66-60(
chave InChI
DFGXYEGLNUSFOC-JXXRMTLFSA-N
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880137C-1mg)
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (880137C-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)