Documentos
870110O
Avanti
Triolein (18:1 TG)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2,3-tri-(9Z-octadecenoyl)-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C57H104O6
Número CAS:
Peso molecular:
885.43
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (870110O-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
neutral lipids
phosphoglycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
Descrição geral
Triolein (18:1 TG) is a nanoemulsion-derived glyceroltrioleate.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Triolein is used in 14C-labeled triolein is used in breath test. This test is a most convenient, sensitive and specific test for the detection of steatorrhea.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (870110O-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
awg
Ponto de fulgor (°F)
626.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
330.0 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Stable gas-in-liquid emulsions: production in natural waters and artificial media (2011)
Triolein breath test: a sensitive and specific test for fat malabsorption
Newcomer AD, et al.
Gastroenterology, 76(1), 6-13 (1979)