Documentos Principais
860925P
Avanti
N-24:0 (2S-OH) Phytosphingosine
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
N-(2′-(S)-hydroxylignoceroyl)-phytosphingosine (Saccharomyces Cerevisiae)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 1.424,00
R$ 1.424,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 1.424,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H85NO5
Número CAS:
Peso molecular:
684.13
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
R$ 1.424,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860925P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H85NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-40(46)42(48)43-38(37-44)41(47)39(45)35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h38-41,44-47H,3-37H2,1-2H3,(H,43,48)/t38-,39+,40-,41-/m0/s1
chave InChI
ZFUXWVVVWGWGPQ-XRFUAQTBSA-N
Embalagem
5ML Amber Glass Screw Cap Vial (860925P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)