Documentos Principais
860836P
Avanti
CER11-2′R(d9)
Avanti Research - A Croda Brand 860836P, powder
Sinônimo(s):
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 1.841,00
R$ 1.841,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 1.841,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H60D9NO4
Número CAS:
Peso molecular:
564.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
R$ 1.841,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860836P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860836P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@]([H])([C@@]([H])(CCCCCCCCCCCCCCC)O)NC([C@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O
chave InChI
NQXMVCBJWMTLGK-ISBBZEKYSA-N
Descrição geral
CER11-2′R(d9), also known as N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine, is a deuterium-labeled skin ceramide standard.
Aplicação
N-(2′-(R)-hydroxypalmitoyl(d9)) D-erythro-sphinganine (CER11-2′R(d9) has been used as an internal standard in liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS)/MS for measurement of stratum corneum (SC) ceramides in humans and mice.[1]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860836P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Momoko Kawana et al.
Journal of lipid research, 61(6), 884-895 (2020-04-09)
Ceramides are the predominant lipids in the stratum corneum (SC) and are crucial components for normal skin barrier function. Although the composition of various ceramide classes in the human SC has been reported, that in mice is still unknown, despite