860822P
Avanti
22:0(2S-OH) Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 860822P, powder
Sinônimo(s):
N-(2′-(S)-hydroxybehenoyl)-D-erythro-sphingosine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860822P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860822P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C40H79NO4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-23-25-27-29-31-33-35-39(44)40(45)41-37(36-42)38(43)34-32-30-28-26-24-22-16-14-12-10-8-6-4-2/h32,34,37-39,42-44H,3-31,33,35-36H2,1-2H3,(H,41,45)/b34-32+/t37-,38+,39-/m0/s1
chave InChI
FCCZDEAAQZWMGI-RHJYVNCBSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)