860924P
Avanti
N-24:0(2R-OH) Phytosphingosine
Avanti Research™ - A Croda Brand 860924P, powder
Sinônimo(s):
N-(2′-(R)-hydroxylignoceroyl)-phytosphingosine (Saccharomyces Cerevisiae)
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860924P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860924P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860924P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]([H])(CCCCCCCCCCCCCC)[C@](O)([H])[C@@]([H])(NC([C@H](O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C42H85NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-40(46)42(48)43-38(37-44)41(47)39(45)35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h38-41,44-47H,3-37H2,1-2H3,(H,43,48)
chave InChI
ZFUXWVVVWGWGPQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available