860688P
Avanti
14:0 SM (d18:1/14:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860688P, powder
Sinônimo(s):
N-myristoyl-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860688P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860688P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C37H75N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-19-21-22-24-26-28-30-36(40)35(34-45-46(42,43)44-33-32-39(3,4)5)38-37(41)31-29-27-25-23-20-17-15-13-11-9-7-2/h28,30,35-36,40H,6-27,29,31-34H2,1-5H3,(H-,38,41,42,43)/b30-28+/t35-,36+/m0/s1
chave InChI
KYICBZWZQPCUMO-PSALXKTOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)