Documentos Principais
860672P
Avanti
C22 Ceramide (d14:1/22:0)
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
N-behenoyl-D-erythro-sphingosine (C14 base)
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 8.037,00
R$ 8.037,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 8.037,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H71NO3
Número CAS:
Peso molecular:
565.95
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
R$ 8.037,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
1 ea of 10 mg (860672P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
deuterated lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCC
InChI
1S/C36H71NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-36(40)37-34(33-38)35(39)31-29-27-25-23-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38-39H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,40)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
chave InChI
ZEQGGWNOJHBYRD-NXCSZAMKSA-N
Aplicação
C22 Ceramide (d14:1/22:0) has been used as a standard for measuring sphingomyelins and ceramides through a multiple reaction monitoring (MRM) method by ultrafast-liquid chromatography (UFLC)-mass spectrometry (MS).[1]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Effect of ER stress on sphingolipid levels and apoptotic pathways in retinal pigment epithelial cells
Afcsar E, et al.
Redox Biology, 101430-101430 (2020)