Documentos Principais
860590P
Avanti
C18:1 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860590P, powder
Sinônimo(s):
D-lactosyl-β-1,1′ N-oleyol-D-erythro-sphingosine
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.062,00
R$ 1.062,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.062,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H89NO13
Número CAS:
Peso molecular:
888.22
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.062,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860590P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860590P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]([C@H]1CO)O[C@H](O2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]2CO)O
chave InChI
YVBUQOZKCCPFCZ-HSVHIEHGSA-N
Aplicação
C18:1 Lactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:1) or D-lactosyl-β-1,1′ N-oleyol-D-erythro-sphingosine has been used as a standard for structural analysis of glycosphingolipid containing unsaturated fatty acyl chain using ozone-induced dissociation-mass spectrometry (OzID-MS).[1]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860590P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rodell C Barrientos et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 28(11), 2330-2343 (2017-08-24)
Glycosphingolipids are essential biomolecules widely distributed across biological kingdoms yet remain relatively underexplored owing to both compositional and structural complexity. While the glycan head group has been the subject of most studies, there is paucity of reports on the lipid