Documentos Principais
860373P
Avanti
18:0 PE-d70
Avanti Research - A Croda Brand 860373P, powder
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 9.726,00
R$ 9.726,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 9.726,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C41H12NO8PD70
Número CAS:
Peso molecular:
818.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
R$ 9.726,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860373P-10mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860373P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H
Descrição geral
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (18:0 PE-d70) is a deuterated phosphoethanolamine (PE) in which 70 protons of distearoyl are replaced.
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
Aplicação
1,2-distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (18:0 PE-d70) has been used in the preparation of 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DSPE) bilayers to determine the pressure dependence of DSPE flip-flop.[1]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860373P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Timothy C Anglin et al.
Biochemistry, 48(43), 10220-10234 (2009-09-15)
In order to better characterize the dependence of lipid flip-flop rate and thermodynamics on the nature of the lipid headgroup, we have studied the kinetics of flip-flop for single-lipid and mixed-lipid bilayers consisting of 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) and 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine (DSPE) as