Documentos Principais
860356P
Avanti
16:0 PC-d66
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
1,2-Dipalmitoyl-d62-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 8.037,00
R$ 8.037,00
Previsão de entrega em13 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 8.037,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C40H14NO8PD66
Número CAS:
Peso molecular:
800.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
R$ 8.037,00
Previsão de entrega em13 de maio de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860356P-10MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(
Descrição geral
16:0 PC-d66 is a deuterated phosphocholine in which 66 protons of dipalmitoyl are replaced by deuterium isotope.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860356P-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)