Documentos Principais
860156P
Avanti
C18:0 GM3(Neu5Gc) Ceramide (d18:1/18:0)
Sinônimo(s):
C18:0 GM3 Ganglioside (Neu5Gc2,3Galb1,4Glcb-Ceramide(d18:1/18:0))
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C59H108N2O22
Número CAS:
Peso molecular:
1197.49
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
synthetic
Ensaio
>99 (TLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Lipids research
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)