Documentos
857500C
Avanti
17:0 cyclo acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Cis-9.,10-methylenehexadecanoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H32O2
Número CAS:
Peso molecular:
268.43
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
forma
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (857500C-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
1 mg/mL (857500C-1mg)
tipo de lipídio
phospholipids
cardiolipins
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCC)=O
Descrição geral
17:0 cyclo acid is a 17 carbon cyclopropane fatty acid found in E. coli.
Aplicação
17:0 cyclo acid has been used as a cyclopropane fatty acid constituent in the preparation of E. coli polar lipid extract.
Ações bioquímicas/fisiológicas
17:0 cyclo acid or cis-9,10-methylenehexadecanoic acid blocks the synthesis of phosphatidic acid by inhibiting the activity of the enzyme L-glycerol 3-phosphate acyltransferase from E. coli.
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857500C-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Inhibition of L-Glycerol 3-Phosphate Acyltransferase from Escherichia coil by cis-9, l0-Methylenehexadecanoic Acid
Kito, M, et al.
Test, 71(1), 99-105 (1972)
Physical properties of liposomes and proteoliposomes prepared from Escherichia coli polar lipids
White G F, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1468(1-2), 175-186 (2000)