857395P
Avanti
GT-11
N-[(1R,2S)-2-hydroxy-1-hydroxymethyl-2-(2-tridecyl-1-cyclopropenyl)ethyl]octanamide, powder
Sinônimo(s):
C8-CPPC, C8-cyclopropenylceramide, GT-11 dihydroceramide desaturase inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
forma
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (857395P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 857395P
tipo de lipídio
bioactive lipids
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCC1=C(C1)[C@@H](O)[C@@H](NC(CCCCCCC)=O)CO