850185P
Avanti
08:0 PI(4,5)P2
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
PIP2[4′,5′](8:0/8:0); 110665
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′,5′-bisphosphate) (ammonium salt)
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850185P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850185P-500ug))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C25H49O19P3.3H3N/c1-3-5-7-9-11-13-18(26)39-15-17(41-19(27)14-12-10-8-6-4-2)16-40-47(37,38)44-23-20(28)21(29)24(42-45(31,32)33)25(22(23)30)43-46(34,35)36;;;/h17,20-25,28-30H,3-16H2,1-2H3,(H,37,38)(H2,31,32,33)(H2,34,35,36);3*1H3/t17-,20-,21+,22+,23-,24-
chave InChI
FRWPUPUJRUQWKA-OZTQGENFSA-N
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)