Documentos Principais
852650P
Avanti
C18(plasm) MG
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
1-O-1’-(Z)-Octadecenyl-sn-glycerol
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.643,00
R$ 1.643,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.643,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H42O3
Número CAS:
Peso molecular:
342.56
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.643,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (852650P-10MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@]([H])(O)CO/C=C\CCCCCCCCCCCCCCCC
chave InChI
WXWPBUKRBCYIMR-OGLOHFSISA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (852650P-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)