850702P
Avanti
12:0 PE
1,2-dilauroyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, powder
Sinônimo(s):
1,2-didodecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; DLPE; PE(12:0/12:0)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (850702P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850702P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850702P-25mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850702P
tipo de lipídio
cardiolipins
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C29H58NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-28(31)35-25-27(26-37-39(33,34)36-24-23-30)38-29(32)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27H,3-26,30H2,1-2H3,(H,33,34)
chave InChI
ZLGYVWRJIZPQMM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- has been used as a lipid standard in the optimization of the liquid chromatography−mass spectrometry (LC-MS) method conditions[3]
- may be used as a phospholipid (PL) standard to quantify phosphatidylethanolamine (PE) from plant lipids[4]
- may be used to prepare anionic liposomes[5][6]
- may be used to prepare binary giant unilamellar vesicles (GUVs)[7]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)