Documentos Principais
850562P
Avanti
Facade Detergent Kit
powder
Sinônimo(s):
Façade Detergent Kit
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 12.463,00
R$ 12.463,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 12.463,00
About This Item
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.28
R$ 12.463,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Exclusively from Avanti, the Facade Detergent Kit is designed to allow for the convenient evaluation of 5 unique Facade detergent reagents for their ability to stabilize membrane proteins. These facial detergents are two-dimensional amphiphiles with both hydrophobic and hydrophilic faces. This new class of detergents represents a departure from traditional one-dimensional polar-head/nonpolar-tail molecules and have a superior ability to stabilize integral membrane proteins.
Embalagem
5ML Glass Amber Screw Cap Vial for each component (850562P-1EA)
Package contains 200 mg of each: Facade-EM, Facade-TFA1, Facade-TEM, Facade-TEG, Facade-EPC
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Facade is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)