850530O
Avanti
7.7 MAG
Avanti Research™ - A Croda Brand 850530O
Sinônimo(s):
1-(7Z-tetradecenoyl)-rac-glycerol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
oil
peso molecular
300.43 g/mol
embalagem
pkg of 10 × 0.1 g (with screw cap (850530O-1g))
pkg of 2 × 100 mg (with screw cap (850530O-200mg))
pkg of 5 × 100 mg (with screw cap (850530O-500mg))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850530O
técnica(s)
protein sequencing: suitable
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)