870451O
Avanti
2-OG
Avanti Research™ - A Croda Brand 870451O
Sinônimo(s):
2-oleoyl glycerol
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (with screw cap/argon/foil bag (870451O-5mg))
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 870451O
tipo de lipídio
phosphoglycerides
bioactive lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(CO)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO
InChI
1S/C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b10-9-
chave InChI
UPWGQKDVAURUGE-KTKRTIGZSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)