494460
Octyl β-D-glucopyranoside
ULTROL® Grade, ≥99% (TLC), non-ionic detergent to solubilize membrane-bound proteins in their native state
Sinônimo(s):
n-Octyl-β-D-glucopyranoside, ULTROL® Grade, OG, n-Octylglucoside
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
número de agregação
84
Impurezas
≤0.05% n-octanol
cor
white
CMC
20 - 25 mM
solubilidade
water: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C14H28O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-19-14-13(18)12(17)11(16)10(9-15)20-14/h10-18H,2-9H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
chave InChI
HEGSGKPQLMEBJL-RKQHYHRCSA-N
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Levy, D., et al. 1992. Biochim. Biophys. Acta1107, 283.
Nunn, R.S., et al. 1992. J. Mol. Biol.228, 1259.
Lorber, B., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta1023, 254.
Jopski, B., et al. 1989. Biochim. Biophys. Acta978, 79.
Camm, E.L., et al. 1981. Plant Physiol.67, 1061.
Gould, R.J., et al. 1981. Biochemistry20, 6776.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3