Documentos Principais
850188P
Avanti
18:0-20:4 PI(3,4)P2
powder
Sinônimo(s):
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-3′,4′-bisphosphate) (ammonium salt)
Selecione um tamanho
100 μG
R$ 2.578,00
500 μG
R$ 10.313,00
R$ 2.578,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μG
R$ 2.578,00
500 μG
R$ 10.313,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C47H94N3O19P3
Número CAS:
Peso molecular:
1098.18
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
R$ 2.578,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 100 μg (850188P-100UG)
package of 1 × 500 μg (850188P-500UG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
phospholipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](OP(O)([O-])=O)[C@H]1O)=O)(OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+].[NH4+]
Descrição geral
PI(3,4)P2 is a lipid secondary messenger.[1] It is obtained from the dephosphorylation of PI(3,4,5)P3 by 5-phosphatase.[2]
Ações bioquímicas/fisiológicas
PI(3,4)P2 plays a role in protein kinase B (PKB) phosphorylation on Ser473 in mast cells.[1] It also binds to certain effectors such as serine/threonine-specific protein kinase (AKT) and dual adaptor of phosphotyrosine and 3-phosphoinositides 1 (DAPP1). It also regulates the activity of actin mesh which is associated with endocytic structures.[2]
Embalagem
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850188P-100UG)
2 mL Amber Serum Vial with Stopper and Crimp Cap (850188P-500UG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
PI (3, 4, 5) P3 and PI (3, 4) P2 levels correlate with PKB/akt phosphorylation at Thr308 and Ser473, respectively; PI (3, 4) P2 levels determine PKB activity
Ma K, et al.
Cellular Signalling, 20(4), 684-694 (2008)
PTEN regulates PI (3, 4) P2 signaling downstream of class I PI3K
Malek M, et al.
Molecular Cell, 68(3), 566-580 (2017)